Få mere at vide
2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluormethyl)-10H-5λ6-phenothiazin-10-yl] propyl] piperazin-1-yl]ethanol (Fluphenazin S,S-dioxid; Fluphenazin Sulfon), Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluormethyl)-10H-5λ6-phenothiazin-10-yl] propyl] piperazin-1-yl]ethanol (Fluphenazin S,S-dioxid; Fluphenazin Sulfon)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluphenazine Sulfone |
| CAS | 1476-79-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluphenazine Sulfone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C22 H26 F3 N3 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Piperazineethanol, 4-[3-[5,5-dioxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]- (9CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, S,S-dioxide, Fluphenazine S,S-Dioxide, Fluphenazine Sulfone, 2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5lambda6-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine Related Compound B, Fluphenazine Dihydrochloride Impurity B, Fluphenazine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)32(21,30)31)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2 |
| SMIL | OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| IUPAC navn | 2-[4-[3-[5,5-dioxo-2-(trifluormethyl)phenothiazin-10-yl] propyl] piperazin-1-yl] ethanol |
| Vis mere |