Få mere at vide
2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluormethyl)-10H-5λ6-phenothiazin-10-yl] propyl] piperazin-1-yl]ethanol (Fluphenazin S,S-dioxid; Fluphenazin Sulfon), Mikromol™
Artikelnummer. 30051002
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051002 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051002 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0114.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluormethyl)-10H-5λ6-phenothiazin-10-yl] propyl] piperazin-1-yl]ethanol (Fluphenazin S,S-dioxid; Fluphenazin Sulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluphenazine Sulfone
CAS 1476-79-5
Analyt- eller komponentnavne Fluphenazine Sulfone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H26 F3 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-[5,5-dioxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]- (9CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, S,S-dioxide, Fluphenazine S,S-Dioxide, Fluphenazine Sulfone, 2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5lambda6-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine Related Compound B, Fluphenazine Dihydrochloride Impurity B, Fluphenazine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)32(21,30)31)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
SMIL OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC navn 2-[4-[3-[5,5-dioxo-2-(trifluormethyl)phenothiazin-10-yl] propyl] piperazin-1-yl] ethanol
Molekylvægt (g/mol) 469.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 469,1647 g/mol