Få mere at vide
2-[4-(3,4-Dichlorobenzyloxy)phenylethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(3,4-Dichlorobenzyloxy)-phenylethanol |
| CAS | 188928-11-2 |
| Molekylær formel | C15 H14 Cl2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzeneethanol, 4-[(3,4-dichlorophenyl)methoxy]-, 4-[(3,4-Dichlorophenyl)methoxy]benzeneethanol, 2-[4-(3,4-Dichlorobenzyloxy)phenyl]ethyl alcohol, 2-[4-(3,4-Dichlorobenzyloxy)phenylethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14Cl2O2/c16-14-6-3-12(9-15(14)17)10-19-13-4-1-11(2-5-13)7-8-18/h1-6,9,18H,7-8,10H2 |
| SMIL | OCCc1ccc(OCc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[4-[(3,4-dichlorophenyl)methoxy]phenyl]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.18 |
| Formel vægt | 296.0371 |