Få mere at vide
2-[4-[3-(2-klor-5-oxido-10H-fenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Perfenazinsulphoxid), Mikromol™
Artikelnummer. 17901916
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17901916 100 mg
17903926 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17901916 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0826.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[4-[3-(2-Klor-5-oxido-10H-fenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Perfenazinsulfoxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Analyt- eller komponentnavne Perphenazine Sulfoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 Cl N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
SMIL OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC navn 2-[4-[3-(2-chlor-5-oxophenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 419.97
Mængde 100 mg
Formel vægt 419.1434 g/mol