Få mere at vide
2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| CAS | 3533-97-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H27 N3 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Perphenazine Imp. B (EP), Perphenazine USP Related Compound B, Perphenazine USP RC B, 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Related Compound B, Perphenazine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N3OS/c25-17-16-23-14-12-22(13-15-23)10-5-11-24-18-6-1-3-8-20(18)26-21-9-4-2-7-19(21)24/h1-4,6-9,25H,5,10-17H2 |
| SMIL | OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(3-phenothiazin-10-ylpropyl)piperazin-1-yl]ethanol |
| Vis mere |