Få mere at vide
2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050753
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050753 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050753 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0826.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
CAS 3533-97-9
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Perphenazine Imp. B (EP), Perphenazine USP Related Compound B, Perphenazine USP RC B, 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Related Compound B, Perphenazine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C21H27N3OS/c25-17-16-23-14-12-22(13-15-23)10-5-11-24-18-6-1-3-8-20(18)26-21-9-4-2-7-19(21)24/h1-4,6-9,25H,5,10-17H2
SMIL OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1
IUPAC navn 2-[4-(3-phenothiazin-10-ylpropyl)piperazin-1-yl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 369.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 369.1875 g/mol