Få mere at vide
2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052679
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052679 100 mg
30051288 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052679 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0013.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide
CAS 29122-69-8
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H13 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c12-11(13)5-8-1-3-9(4-2-8)14-6-10-7-15-10/h1-4,10H,5-7H2,(H2,12,13)
SMIL NC(=O)Cc1ccc(OCC2CO2)cc1
IUPAC navn 2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 207.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 207.0895 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.