Få mere at vide
2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C-Desmethyl Atenolol |
| CAS | 1797116-92-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | C-Desmethyl Atenolol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H20 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | ATENOLOL IMPURITY I, 2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, 2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. I (EP), 2-{4-[3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl}acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O3/c1-2-15-8-11(16)9-18-12-5-3-10(4-6-12)7-13(14)17/h3-6,11,15-16H,2,7-9H2,1H3,(H2,14,17) |
| SMIL | CCNCC(O)COC1=CC=C(CC(=O)N)C=C1 |
| IUPAC navn | 2-[4-[3-(ethylamino)-2-hydroxy-propoxy]phenyl]acetamide |
| Vis mere |