Få mere at vide
2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 18030720
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18030720 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030720 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0013.17
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C-Desmethyl Atenolol
CAS 1797116-92-7
Analyt- eller komponentnavne C-Desmethyl Atenolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H20 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym ATENOLOL IMPURITY I, 2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, 2-[4-[(2RS)-3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. I (EP), 2-{4-[3-(Ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl}acetamide
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O3/c1-2-15-8-11(16)9-18-12-5-3-10(4-6-12)7-13(14)17/h3-6,11,15-16H,2,7-9H2,1H3,(H2,14,17)
SMIL CCNCC(O)COC1=CC=C(CC(=O)N)C=C1
IUPAC navn 2-[4-[3-(ethylamino)-2-hydroxy-propoxy]phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 252.31
Mængde 50 mg
Formel vægt 252.1474 g/mol