Få mere at vide
2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide |
| CAS | 115538-83-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H14 Cl N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. D (EP), Atenolol Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14ClNO3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7H2,(H2,13,15) |
| SMIL | NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CCl)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide |
| Vis mere |