Få mere at vide
2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 18053400
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18053400 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18053400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0013.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
CAS 115538-83-5
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H14 Cl N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. D (EP), Atenolol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H14ClNO3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7H2,(H2,13,15)
SMIL NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CCl)cc1
IUPAC navn 2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 243.69
Mængde 25 mg
Formel vægt 243.0662 g/mol