Få mere at vide
2-[4-[(2RS)-3-Amino-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049144
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049144 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049144 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0013.180025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[4-[(2RS)-3-Amino-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
CAS 81346-71-6
Analyt- eller komponentnavne 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H16 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetamide, 4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)-, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)benzeneacetamide, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide, Atenolol Impurity J
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7,12H2,(H2,13,15)
SMIL NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC navn 2-[4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 224.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 224,1161 g/mol