Få mere at vide
2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid |
| CAS | 56392-14-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H21 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid, Atenolol Imp. G (EP), Atenolol Related Compound C, Atenolol Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetic acid |
| Vis mere |