Få mere at vide
2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051430
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051430 100 mg
30049223 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051430 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0013.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide
CAS 61698-76-8
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C11 H15 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. B (EP), Atenolol Related Compound A, Atenolol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15)
SMIL NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CO)cc1
IUPAC navn 2-[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 225.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 225,1001 g/mol