missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[[4-[2-(tert-Butoxycarbonyl)ethyl]phenylethyl]amino]2’,3’-O-isopropylideneadenosine-5’-N-ethylcarboxamide, TRC

Artikelnummer. 30337853
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337853 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6902905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[[4-[2-(tert-Butoxycarbonyl)ethyl]phenylethyl]amino]2',3'-O-isopropylideneadenosine-5'-N-ethylcarboxamide
CAS 120225-76-5
Molekylær formel C30 H41 N7 O6
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C30H41N7O6/c1-7-32-26(39)22-21-23(43-30(5,6)42-21)27(40-22)37-16-34-20-24(31)35-28(36-25(20)37)33-15-14-18-10-8-17(9-11-18)12-13-19(38)41-29(2,3)4/h8-11,16,21-23,27H,7,12-15H2,1-6H3,(H,32,39)(H3,31,33,35,36)/t21-,22+,23-,27-/m1/s1
SMIL CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)nc(NCCc5ccc(CCC(=O)OC(C)(C)C)cc5)nc34
IUPAC navn tert-butyl 3-[4-[2-[[9-[(3aR,4R,6S,6aS)-6-(ethylcarbamoyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-6-aminopurin-2-yl]amino]ethyl]phenyl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 595.69
Formel vægt 595.3118
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.