Få mere at vide
2-(4-((2-Oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-((2-Oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic acid |
| CAS | 68767-14-6 |
| Molekylær formel | C15H18O3 |
| MDL nummer | MFCD00864331 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CC(C1=CC=C(CC2C(CCC2)=O)C=C1)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.30 |
| Procent renhed | 97% |