Få mere at vide
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049554
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049554 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049554 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.36
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
CAS 36039-35-7
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol, Ibuprofen Imp. Q (EP), Ibuprofen Impurity Q
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
SMIL CC(C)Cc1ccc(CCO)cc1
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 178.1358 g/mol