Få mere at vide
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol |
| CAS | 36039-35-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H18 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol, Ibuprofen Imp. Q (EP), Ibuprofen Impurity Q |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(CCO)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanol |
| Vis mere |