missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[4-(2-Methylpropenyl)phenyl]propionic Acid, TRC

Artikelnummer. 30471855
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471855 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325929250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[4-(2-Methyl-propenyl)phenyl]propionic Acid
CAS 75625-99-9
Molekylær formel C13 H16 O2
Mængde 250 mg
Synonym Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methyl-1-propenyl)- (9CI), Gx 258
InChI formel InChI=1S/C13H16O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,15)
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(C=C(C)C)cc1
IUPAC navn 2-[4-(2-methylprop-1-enyl)phenyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 204.26
Formel vægt 204.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.