Få mere at vide
2-[4-(2-Methylpropenyl)phenyl]propionic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17981216
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17981216 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17981216 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.660025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-(2-Methylpropenyl)phenyl]propionic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(2-Methyl-propenyl)phenyl]propionic Acid
CAS 75625-99-9
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-(2-Methyl-propenyl)phenyl]propionic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methyl-1-propenyl)- (9CI), Gx 258
InChI formel InChI=1S/C13H16O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,15)
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(C=C(C)C)cc1
IUPAC navn 2-[4-(2-methylprop-1-enyl)phenyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 204.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 204.115 g/mol