Få mere at vide
2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane, Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane |
| CAS | 66722-57-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C15 H22 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O4/c1-12(2)17-8-7-16-9-13-3-5-14(6-4-13)18-10-15-11-19-15/h3-6,12,15H,7-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]methyl]oxirane |
| Vis mere |