Få mere at vide
2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane, Mikromol™
Artikelnummer. 17982846
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17982846 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17982846 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane
CAS 66722-57-4
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C15 H22 O4
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane
InChI formel InChI=1S/C15H22O4/c1-12(2)17-8-7-16-9-13-3-5-14(6-4-13)18-10-15-11-19-15/h3-6,12,15H,7-11H2,1-2H3
SMIL CC(C)OCCOCc1ccc(OCC2CO2)cc1
IUPAC navn 2-[[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]methyl]oxirane
Molekylvægt (g/mol) 266.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 266.1518 g/mol