Få mere at vide
2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propansyre (2-Hydroxyibuprofen), Mikromol™
Artikelnummer. 17980806
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17980806 25 mg
17972166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17980806 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.320025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propansyre (2-Hydroxyibuprofen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
CAS 51146-55-5
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H18 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, 2-Hydroxyibuprofen, 4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, 2,4'-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenylpropionic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid, Hydroxyibuprofen, Ibuprofen OH
InChI formel InChI=1S/C13H18O3/c1-9(12(14)15)11-6-4-10(5-7-11)8-13(2,3)16/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(CC(C)(C)O)cc1
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propansyre
Molekylvægt (g/mol) 222.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 222,1256 g/mol