Få mere at vide
2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen), Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen) |
| CAS | 51146-55-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, 2-Hydroxyibuprofen, 4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, 2,4'-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenylpropionic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid, Hydroxyibuprofen, Ibuprofen OH |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-9(12(14)15)11-6-4-10(5-7-11)8-13(2,3)16/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1ccc(CC(C)(C)O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid |
| Vis mere |