Få mere at vide
2-[4-(2-furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471134
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10471134 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10183953 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471134 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34439CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 868755-79-7
Molekylær formel C16H19BO3
Molekylvægt (g/mol) 270.14
MDL nummer MFCD08435855
InChI nøgle PUCSCLCOEROOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fur-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-2-furyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-furan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-2-furanyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fur-2-yl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525723
IUPAC navn 2-[4-(furan-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 270.13
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk