missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[4-(2-Carboxypropoxy)-3-cyanophenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid 5-Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(2-Carboxypropoxy)-3-cyanophenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid 5-Ethyl Ester |
| CAS | 1572503-76-4 |
| Molekylær formel | C18H18N2O5S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-(2-Cyano-4-(5-(ethoxycarbonyl)-4-methylthiazol-2-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O5S/c1-4-24-18(23)15-11(3)20-16(26-15)12-5-6-14(13(7-12)8-19)25-9-10(2)17(21)22/h5-7,10H,4,9H2,1-3H3,(H,21,22) |
| SMIL | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C(=O)O)c(c2)C#N |
| IUPAC navn | 3-[2-cyano-4-(5-ethoxycarbonyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.41 |
| Formel vægt | 374.0936 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?