Få mere at vide
2-[4-[(2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]benzonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30051631
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051631 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051631 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0168.380025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-[(2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]benzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-[(2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]benzonitrile
CAS 124750-67-0
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-[(2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]benzonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H20 Cl N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-[(2-butyl-4-chloro-5-formyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-, 4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-formyl-1H-imidazol-1-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-[4-[(2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]benzonitrile, 4'-(2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-ylmethyl)biphenyl-2-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C22H20ClN3O/c1-2-3-8-21-25-22(23)20(15-27)26(21)14-16-9-11-17(12-10-16)19-7-5-4-6-18(19)13-24/h4-7,9-12,15H,2-3,8,14H2,1H3
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3C#N
IUPAC navn 2-[4-[(2-butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 377.8667
Mængde 25 mg
Formel vægt 377.1295 g/mol