Få mere at vide
2-[4-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenoxy)phenoxy]propanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclofop-methyl-5-hydroxy |
| CAS | 124992-48-9 |
| Molekylær formel | C16 H14 Cl2 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-[4-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenoxy)phenoxy]propanoic Acid Methyl Ester, Propanoic acid, 2-[4-(2,4-dichloro-5-hydroxyphenoxy)phenoxy]-, methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14Cl2O5/c1-9(16(20)21-2)22-10-3-5-11(6-4-10)23-15-8-14(19)12(17)7-13(15)18/h3-9,19H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2cc(O)c(Cl)cc2Cl)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-(2,4-dichloro-5-hydroxyphenoxy)phenoxy]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.19 |
| Formel vægt | 356.0218 |