Få mere at vide
2-(4-(2-(4-(Carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl)-2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl)-2,3-dichlorophenoxy)eddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30367046
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367046 100 mg
30350964 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30367046 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC178680100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25355-92-4
Molekylær formel C26 H24 Cl4 O8
Molekylvægt (g/mol) 606.28
Synonym Acetic acid, [4-[2-[4-(carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl]-3,4-dihydro-2,5-diethyl-2H-pyran-6-yl]-2,3-dichlorophenoxy]- (9CI), Acetic acid, [4-[2-(α-carboxy-2,3-dichloro-p-anisoyl)-2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl]-2,3-dichlorophenoxy]- (8CI), 2-(4-(2-(4-(Carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl)-2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl)-2,3-dichlorophenoxy)acetic acid, [4-[2-[4-(Carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl]-2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl]-2,3-dichlorophenoxy]acetic acid
IUPAC navn 2-[4-[2-[4-(carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl]-2,5-diethyl-3,4-dihydropyran-6-yl]-2,3-dichlorophenoxy] eddikesyre
SMIL CCC1=C(OC(CC)(CC1)C(=O)c2ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c2Cl)c3ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c3Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-(2-(4-(Carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl)-2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl)-2,3-dichlorophenoxy)acetic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H24Cl4O8/c1-3-13-9-10-26(4-2,25(35)15-6-8-17(23(30)21(15)28)37-12-19(33)34)38-24(13)14-5-7-16(22(29)20(14)27)36-11-18(31)32/h5-8H,3-4,9-12H2,1-2H3,(H,31,32)(H,33,34)
Formel vægt 604.0225