missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropan-1-ol, TRC

Artikelnummer. 30368915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368915 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43404510MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropan-1-ol
CAS 2469279-29-4
Molekylær formel C13H16Cl2O2
Mængde 10 mg
Synonym 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropan-1-ol, Ciprofibrate Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C13H16Cl2O2/c1-12(2,8-16)17-10-5-3-9(4-6-10)11-7-13(11,14)15/h3-6,11,16H,7-8H2,1-2H3
SMIL CC(C)(CO)Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl
Molekylvægt (g/mol) 275.17
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.