Få mere at vide
2-(4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropan-1-ol |
| CAS | 2469279-29-4 |
| Molekylær formel | C13H16Cl2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropan-1-ol, Ciprofibrate Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16Cl2O2/c1-12(2,8-16)17-10-5-3-9(4-6-10)11-7-13(11,14)15/h3-6,11,16H,7-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(CO)Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.17 |