Få mere at vide
2-[4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl]benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl]benzoic Acid |
| CAS | 130566-58-4 |
| Molekylær formel | C21 H23 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Pitofenone Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO4/c23-20(18-6-2-3-7-19(18)21(24)25)16-8-10-17(11-9-16)26-15-14-22-12-4-1-5-13-22/h2-3,6-11H,1,4-5,12-15H2,(H,24,25) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(OCCN3CCCCC3)cc2 |
| IUPAC navn | 2-[4-[2-(1-piperidyl)ethoxy]benzoyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.41 |
| Formel vægt | 353.1627 |