missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[[4-[[2-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl]amino]-6-(1-pyrrolidinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((4-((2-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl)amino)-6-(1-pyrrolidinyl)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)ethanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28N6O2/c1-19(2,3)27-15-9-5-4-8-14(15)21-17-22-16(20-10-13-26)23-18(24-17)25-11-6-7-12-25/h4-5,8-9,26H,6-7,10-13H2,1-3H3,(H2,20,21,22,23,24) |
| Formel vægt | 372.2274 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?