Få mere at vide
2-(4-((1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propansyre, TRC
Artikelnummer. 30477989
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477989 10 mg
30475466 100 mg
30477565 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477989 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26785010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1027957-36-3
Molekylær formel C17H20O5
Molekylvægt (g/mol) 304.34
Synonym 4-[[1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl]methyl]-alpha-methyl-benzeneacetic Acid
IUPAC navn 2-[4-[(1-methoxycarbonyl-2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propansyre
SMIL COC(=O)C1(Cc2ccc(cc2)C(C)C(=O)O)CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-((1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O5/c1-11(15(19)20)13-7-5-12(6-8-13)10-17(16(21)22-2)9-3-4-14(17)18/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vægt 304.1311