Få mere at vide
2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (1-Hydroxyibuprofen), Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (1-Hydroxyibuprofen)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (1-Hydroxyibuprofen) |
| CAS | 53949-53-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (1-Hydroxyibuprofen) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. L (EP), 1-Hydroxyibuprofen, 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, 2-[4'-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid, Ibuprofen Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9,12,14H,1-3H3,(H,15,16) |
| SMIL | CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[4-(1-hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid |
| Vis mere |