Få mere at vide
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetonitrile |
| CAS | 871218-36-9 |
| Molekylær formel | C10H7N3O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | [4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3O2/c11-5-6-14-9-3-1-8(2-4-9)10-13-12-7-15-10/h1-4,7H,6H2 |
| SMIL | N#CCOC1=CC=C(C2=NN=CO2)C=C1 |
| IUPAC navn | 2-(4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.18 |
| Formel vægt | 201.05 |