Få mere at vide
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxim, TRC
Artikelnummer. 30423032
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30423032 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30423032 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO844995100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
CAS 258521-20-9
Molekylær formel C10H10N4O3
Mængde 100 mg
Synonym N-Hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]-ethanimidamide
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O3/c11-9(14-15)5-16-8-3-1-7(2-4-8)10-13-12-6-17-10/h1-4,6,15H,5H2,(H2,11,14)
SMIL ONC(=N)COc1ccc(cc1)c2ocnn2
IUPAC navn N-hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]ethanimidamid
Molekylvægt (g/mol) 234.21
Formel vægt 234.0753