Få mere at vide
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxim, 97%
Artikelnummer. 11490210
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490210 250 mg 250mg
11400220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50673.MD
CAS: 258521-20-9 | C10H10N4O3 | 234,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 258521-20-9
Molekylær formel C10H10N4O3
Molekylvægt (g/mol) 234.22
MDL nummer MFCD01764763
InChI nøgle RNDSGEINHPCNQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy acetamidoxime, 1-hydroxyimino-2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy ethylamine
PubChem CID 57376339
IUPAC navn N'-hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]ethanimidamid
SMIL NC(COC1=CC=C(C=C1)C1=NN=CO1)=NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
Mængde 250 mg
Formel vægt 234.22
Procent renhed 97%