Få mere at vide
2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052237
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052237 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052237 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0650.04
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E,Z)-2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride
CAS 74056-26-1
Analyt- eller komponentnavne (E,Z)-2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H29 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, hydrochloride (9CI), Triethylamine, 2-[p-(1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, hydrochloride, (E,Z)-2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride, 2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine Hydrochloride, Clomiphene Related Compound A (USP), Clomiphene Related Compound A as Hydrochloride, Clomifene Citrate Impurity A as Hydrochloride, Clomifene Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C26H29NO.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-28-25-17-15-24(16-18-25)26(23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22;/h5-18,21H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=Cc2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 407.98
Mængde 100 mg
Formel vægt 407.2016 g/mol