Få mere at vide
2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide |
| CAS | 55699-13-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H21 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Oxymetazoline Hydrochloride Imp. C (EP), Oxymetazoline Imp. C (EP), 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity C, Oxymetazoline Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H2,15,16) |
| SMIL | Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)N)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Vis mere |