missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30342710
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342710 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79531025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one Hydrochloride
CAS 135729-66-7
Molekylær formel C19H23ClN2O
Mængde 25 mg
Synonym 2-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one Monohydrochloride, 2-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one Monohydrochloride, RS 42358-198
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2;1H/t17-;/m0./s1
SMIL Cl.O=C1N(C=C2CCCc3cccc1c23)[C@H]4CN5CCC4CC5
IUPAC navn 2-[(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-5,6-dihydro-4H-benzo[de]isoquinolin-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 330.85
Formel vægt 330.1499
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.