Få mere at vide
2(3H)-Benzothiazolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2(3H)-Benzothiazolone |
| Analyt- eller komponentnavne | 2(3H)-Benzothiazolone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 151.0092 |