Få mere at vide
2(3H)-Benzofuranon, TRC
Artikelnummer. 30334927
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30334927 1 g
1 options
Artikelnummer. 30334927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2036351G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2(3H)-Benzofuranone
CAS 553-86-6
Molekylær formel C8H6O2
Mængde 1 g
Synonym 2,3-Dihydrobenzofuran-2-one, 2-Benzofuranone, 2-Coumaranone, 2-Coumarone, 3H-Benzofuran-2-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one, Cumaranone, Isophthalide, NSC 227414, o-Hydroxyphenylacetic acid γ-lactone, α-Coumaranone
InChI formel InChI=1S/C8H6O2/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2
SMIL O=C1Cc2ccccc2O1
IUPAC navn 3H-1-benzofuran-2-one
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Formel vægt 134.0368