Få mere at vide
2-[[(3aR,4S,6R,6aS)-6-[[5-Amino-6-chloro-2-(propylthio)-4-pyrimidinyl]amino]tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-yl]oxy]ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[((3aR,4S,6R,6aS)-6-[(5-Amino-6-chloro-2-(propylthio)-4-pyrimidinyl)amino]tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-yl)oxy]ethanol |
| CAS | 376608-74-1 |
| Molekylær formel | C17 H27 Cl N4 O4 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-[[(3aR,4S,6R,6aS)-6-[[5-Amino-6-chloro-2-(propylthio)-4-pyrimidinyl]amino]tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-yl]oxy]ethanol, 2-(((3aR,4S,6R,6aS)-6-((5-Amino-6-chloro-2-(propylthio)pyrimidin-4-yl)amino)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)oxy)ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27ClN4O4S/c1-4-7-27-16-21-14(18)11(19)15(22-16)20-9-8-10(24-6-5-23)13-12(9)25-17(2,3)26-13/h9-10,12-13,23H,4-8,19H2,1-3H3,(H,20,21,22)/t9-,10+,12+,13-/m1/s1 |
| SMIL | CCCSc1nc(Cl)c(N)c(N[C@@H]2C[C@H](OCCO)[C@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23)n1 |
| IUPAC navn | 2-[[(3aR,4S,6R,6aS)-6-[(5-amino-6-chloro-2-propylsulfanylpyrimidin-4-yl)amino]-2,2-dimethyl-4,5,6,6a-tetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]oxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.94 |
| Formel vægt | 418.1442 |