Få mere at vide
2-[(3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-1H-benzimidazol-2-yl)thio]-1-(4-morpholinyl)-ethanone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-1H-benzimidazol-2-yl)thio]-1-(4-morpholinyl)-ethanone Hydrochloride |
| CAS | 1047620-45-0 |
| Molekylær formel | C13H21N3O2S . HCl |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N3O2S.ClH/c17-12(16-5-7-18-8-6-16)9-19-13-14-10-3-1-2-4-11(10)15-13;/h10-11H,1-9H2,(H,14,15);1H |
| SMIL | O=C(CSC1=NC2CCCCC2N1)N3CCOCC3.Cl |
| IUPAC navn | 2-((3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)thio)-1-morpholinoethan-1-one hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.85 |
| Formel vægt | 319.6 |