missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Thioepoxy Madol (1 mg/ml in Acetonitrile), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Thioepoxy Madol |
| CAS | 4267-80-5 |
| Molekylær formel | C20 H32 O S |
| Mængde | 1x1 mL |
| Synonym | (2α,3α,5α,17β)-2,3-Epithio-17-methylandrostan-17-ol, 2α,3α-Epithio-17α-methyl-5α-androstan-17β-ol, Hemapolin |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32OS/c1-18-11-17-16(22-17)10-12(18)4-5-13-14(18)6-8-19(2)15(13)7-9-20(19,3)21/h12-17,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H]5S[C@@H]5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.53 |
| Formel vægt | 320.2174 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1 mg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?