Få mere at vide
2-(3-Thienyl)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10134600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10134600 5 g Glasflaske 5g
10677114 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10134600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211710050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13781-67-4 | C6H8OS | 128.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13781-67-4
Molekylær formel C6H8OS
Molekylvægt (g/mol) 128.19
MDL nummer MFCD00009766
InChI nøgle YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophen-3-yl ethanol, 3-thiopheneethanol, 2-3-thienyl ethanol, thiophene-3-ethanol, 3-2-hydroxyethyl thiophene, 2-thiophen-3-yl ethan-1-ol, 2-thien-3-yl ethan-1-ol, 3-thiophene-ethanol, pubchem20415
PubChem CID 83731
SMIL OCCC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Thienyl)ethanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 110.0°C to 111.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 92°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5510 to 1.5530
Mængde 5 g
Beilstein 17, IV, 1277
Specifik vægtfylde 1.14
IUPAC navn 2-(thiophen-3-yl)ethan-1-ol
Formel vægt 128.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske