Få mere at vide
2-(3-Thienyl)ethanohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692463
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10692463 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10692463 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB02354DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Thienyl)ethanohydrazide
CAS 175276-94-5
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H8N2OS
MDL nummer MFCD00052946
Mængde 1 g
Synonym 2-thiophen-3-yl acetohydrazide, thiophene-3-acetic acid hydrazide, 2-3-thienyl acetohydrazide, 2-thien-3-yl acetohydrazide, 3-thiopheneacetic acid,hydrazide, 3 thienyl-acetic acid hydrazide, 2-thien-3-ylacetohydrazide, acmc-20ajii, maybridge1_008350, 3-thienyl acetohydrazide
InChI nøgle YNMRDHMMFCGQBD-UHFFFAOYSA-N
SMIL NNC(=O)CC1=CSC=C1
IUPAC navn 2-(thiophen-3-yl)acetohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 156.20
PubChem CID 468649
Formel vægt 156.21
Procent renhed 97%