Få mere at vide
2-(3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropyl)-4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropyl)-4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one |
| CAS | 158636-97-6 |
| Molekylær formel | C13H24N4O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Timolol Impurity H, 2-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropyl]-4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-17-12(19)11(15-21-17)16-4-6-20-7-5-16/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)NCC(O)CN1SN=C(N2CCOCC2)C1=O |
| IUPAC navn | 2-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropyl]-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.42 |
| Formel vægt | 316.1569 |