Få mere at vide
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 96%
Artikelnummer. p-7027067
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11495537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23530.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25013-16-5 | C11H16O2 | 180.247 g/mol
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol anvendes som en industriel antioxidant. Det bruges som fødevaretilsætningsstof, konserveringsmiddel i fødevareemballage, dyrefoder, kosmetik, gummi og petroleumsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol anvendes som en industriel antioxidant. Det bruges som fødevaretilsætningsstof, konserveringsmiddel i fødevareemballage, dyrefoder, kosmetik, gummi og petroleumsprodukter.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, methanol, chloroform, fedtstoffer og olier. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares på et mørkt sted. Opbevares væk fra lys, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25013-16-5
Molekylær formel C11H16O2
Molekylvægt (g/mol) 180.247
MDL nummer MFCD01779059
InChI nøgle MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
IUPAC navn 2-tert-butyl-4-methoxyphenol
SMIL CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Smeltepunkt 55 °C til 65 °C
Mængde 50 g
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,1547
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,methanol,chloroform,fats,and oils. Insoluble in water.
Formel vægt 180.25
Procent renhed 96%