Få mere at vide
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 96%
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol anvendes som en industriel antioxidant. Det bruges som fødevaretilsætningsstof, konserveringsmiddel i fødevareemballage, dyrefoder, kosmetik, gummi og petroleumsprodukter.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, methanol, chloroform, fedtstoffer og olier. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares på et mørkt sted. Opbevares væk fra lys, oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol |
| Smeltepunkt | 55 °C til 65 °C |
| Mængde | 50 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,1547 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, methanol, kloroform, fedtstoffer og olier. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 180.25 |
| Procent renhed | 96% |
Safety and Handling
- 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Butylated hydroxyanisole