Få mere at vide
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 96%
Artikelnummer. 11405547
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405547 250 g 250g
11495537 50 g 50g
11485537 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23530.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 25013-16-5 | C11H16O2 | 180,247 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol anvendes som en industriel antioxidant. Det bruges som fødevaretilsætningsstof, konserveringsmiddel i fødevareemballage, dyrefoder, kosmetik, gummi og petroleumsprodukter.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, methanol, chloroform, fedtstoffer og olier. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares på et mørkt sted. Opbevares væk fra lys, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25013-16-5
Molekylær formel C11H16O2
Molekylvægt (g/mol) 180.247
MDL nummer MFCD01779059
InChI nøgle MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
IUPAC navn 2-tert-butyl-4-methoxyphenol
SMIL CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Smeltepunkt 55 °C til 65 °C
Mængde 250 g
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,1547
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,methanol,chloroform,fats,and oils. Insoluble in water.
Formel vægt 180.25
Procent renhed 96%