Få mere at vide
α-2,3-sialyltransferase-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497357
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497357 5 mg
16450937 50 mg
16424648 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497357 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112535
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress α-2,3-sialyltransferase-IN-1 (Lith-O-Asp analog) is a noncompetitive α-2,3-sialyltransferase inhibitor with an IC50 of 6 μM.
α-2,3-sialyltransferase-IN-1 (Lith-O-Asp analog) is a noncompetitive α-2,3-sialyltransferase inhibitor with an IC50 of 6 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-2,3-sialyltransferase-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 881179-06-2
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H45NO6
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Lith-O-Asp analog
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 103.7 mg/mL (210.92 mM)
SMIL C[C@@]1([C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@H](OC([C@H](N)CC(O)=O)=O)C3)C)([H])[C@]4([H])CC1
Molekylvægt (g/mol) 491.66
Formel vægt 491.66
Procent renhed 98.0%