missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(3-sec-Butyl-5-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30315153
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30315153 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315153 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10931121

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol
CAS 36437-37-3
Analyt- eller komponentnavne 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C20 H25 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methylpropyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3-sec-butyl-5-tert-butylphenyl) benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3-sec-butyl-5-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol, 2-(3-sec-Butyl-5-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3'-sec-Butyl-5'-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-6-butan-2-yl-4-tert-butylphenol, 4-tert-Butyl-6-sec-butyl-2-(2H-benzotriazol-2-yl)phenol, Chisorb 350, Eversorb 79, UV 350
InChI formel InChI=1S/C20H25N3O/c1-6-13(2)15-11-14(20(3,4)5)12-18(19(15)24)23-21-16-9-7-8-10-17(16)22-23/h7-13,24H,6H2,1-5H3
Løsningstype Neat
SMIL CCC(C)c1cc(cc(c1O)n2nc3ccccc3n2)C(C)(C)C
IUPAC navn 2-(benzotriazol-2-yl)-6-butan-2-yl-4-tert-butylphenol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 323.43
Mængde 10 mg
Formel vægt 323.1998 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.