missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic acid methyl ester |
| CAS | 142569-69-5 |
| Molekylær formel | C28 H24 Cl N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)(E/Z)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24ClNO3/c1-33-28(32)25-8-3-2-6-20(25)12-16-27(31)22-7-4-5-19(17-22)9-14-24-15-11-21-10-13-23(29)18-26(21)30-24/h2-11,13-15,17-18,27,31H,12,16H2,1H3/t27-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)c1ccccc1CC[C@H](O)c2cccc(C=Cc3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2 |
| IUPAC navn | methyl 2-[(3S)-3-[3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phenyl]-3-hydroxy-propyl]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.95 |
| Formel vægt | 457.1445 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?