missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30350856
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350856 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350856 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37999010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic acid methyl ester
CAS 142569-69-5
Molekylær formel C28 H24 Cl N O3
Mængde 10 g
Synonym 2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)(E/Z)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C28H24ClNO3/c1-33-28(32)25-8-3-2-6-20(25)12-16-27(31)22-7-4-5-19(17-22)9-14-24-15-11-21-10-13-23(29)18-26(21)30-24/h2-11,13-15,17-18,27,31H,12,16H2,1H3/t27-/m0/s1
SMIL COC(=O)c1ccccc1CC[C@H](O)c2cccc(C=Cc3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2
IUPAC navn methyl 2-[(3S)-3-[3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phenyl]-3-hydroxy-propyl]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 457.95
Formel vægt 457.1445
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.